Orders LinkContactUsLinkComponent
CSM Isolator Gloves
CSM Isolator Gloves
New Product
Nome del fornitore:   TRON POWER ADVANCED
CSM Isolator Gloves
Nome del fornitore:  TRON POWER ADVANCED
New Product
Certificates
CSM Isolator Gloves
14 varianti
Product Details & Documents
This glove is ideal for handling polar hydrocarbons such as ketones, acids, esters, and amine derivatives. It provides excellent protection due to its high gas impermeability.
  • Excellent impermeability against gas and liquid
  • Good chemical resistance
  • Good ozone resistance to ozone and UV
  • Anti-static properties: <108 Ω
CSM material ensures flexibility and a reliable grip, even in cold environments. Its resistance to extreme temperatures makes it suitable for use in harsh or variable climates. Whether in chemical processing or industrial settings, this glove offers dependable performance and comfort, maintaining dexterity without compromising safety. Its unique combination of chemical resistance and physical durability makes it a preferred choice for demanding applications.
Certifications: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016; EN 421: 2010.
Packaging: Gloves are packaged 1 pair per sealed plastic bag, 20 pair per case.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • TRON7Y2432A0975
  • TRON9Y2432A0975
  • TRON9Y1532A0975
  • TRON10Y2432A0975
  • TRON9Y3032A0975
  • TRON6Y1532A0975
  • TRON6Y2432A0975
  • TRON8Y2432A0975
  • TRON8Y3032A0975
  • TRON10Y3032A0975
  • TRON6Y3032A0975
  • TRON12Y3032A0975
  • TRON7Y3032A0975
  • TRON12Y2432A0975
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Tipo polsino:
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Arrotolato
  • Resistenza tessile:
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • Allungamento finale:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Colore
    Lunghezza
    Spessore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • TRON7Y2432A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-217
    bianco
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7Y2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON9Y2432A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-219
    bianco
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9Y2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON9Y1532A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-210
    bianco
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9Y1532A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON10Y2432A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-220
    bianco
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10Y2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON9Y3032A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-211
    bianco
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9Y3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON6Y1532A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-212
    bianco
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6Y1532A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON6Y2432A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-216
    bianco
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6Y2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON8Y2432A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-218
    bianco
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8Y2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON8Y3032A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-205
    bianco
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8Y3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON10Y3032A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-209
    bianco
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10Y3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON6Y3032A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-213
    bianco
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6Y3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON12Y3032A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-215
    bianco
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12Y3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON7Y3032A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-201
    bianco
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7Y3032A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +
    New Product
  • TRON12Y2432A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-221
    bianco
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12Y2432A0975
    Ambidestro/mano specifico
    ambidestro
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Lattice/senza lattice
    Senza lattice
    Talcati/non talcati
    Non talcati
    Finitura
    Smooth
    Tipo polsino
    Arrotolato
    Resistenza tessile
    9 MPa
    Allungamento finale
    600%
    Antistatico
    +