Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bentazone

Bentazone

Bentazone
Codice catalogo EHERC10510000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Bentazone
Codice catalogo EHERC10510000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Bentazone
Bentazone

Bentazone

Numero CAS:  
Price
SFr. 106.00
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O
  • Inchi: InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3
  • IUPAC: 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Bentazone
  • Peso molecolare:
    240,28
  • Cat. No.:
    EHERC10510000
  • Formula:
    C₁₀H₁₂N₂O₃S
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 3-isopropyl-, 2,2-dioxide (8CI);3,4-Dihydro-3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide;3,4-Dihydro-3-isopropyl-4-oxo-1H-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide;3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide;3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one S,S-dioxide;3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazine-4(3H)-one 2,2-dioxide;3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-one 2,2-dioxide;3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one 2,2-dioxide;3-Isopropyl-2,1,3-benzothiadiazinon-(4)-2,2-dioxide;3-Isopropyl-2,1,3-benzothiodiazin-4-one 2,2-dioxide;3-Isopropyl-4-oxo-2,1,3-benzothiadiazine 2,2-dioxide;BAS 351-07H;BAS 3510;BAS 3510H;BAS 3512H;BAS 3517H;BAS 351H;Basagran;Basagran 480;Basagran 480SL;Basamais;Bazargan;Bendioxide;Bentazon;Bentazone;Corsar;Leader
  • CAS No.:
    25057-89-0

Specifiche