Orders LinkContactUsLinkComponent
Amidosulfuron
Amidosulfuron
  EHERC10162000
Amidosulfuron
  EHERC10162000
 :  
Amidosulfuron
Amidosulfuron
Amidosulfuron
 :  
304.00 SFr.
1 * 0,1 g
  • SMILES: COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)n1
  • Inchi: InChI=1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15)
  • IUPAC: 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[methyl(methylsulfonyl)sulfamoyl]urea
  • Packing group: III
  • Descrizione:
    Amidosulfuron
  • Peso molecolare:
    369,37
  • Cat. No.:
    EHERC10162000
  • Formula:
    C₉H₁₅N₅O₇S₂
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    Room temperature
  • Synonym(s):
    3,5-Dithia-2,4-diazahexanamide, N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-4-methyl-, 3,3,5,5-tetraoxide;2,4-Dithia-3,5-diazahexan-6-amide, N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-methyl-, 2,2,4,4-tetraoxide (9CI);Adret;Amidosulfuron;Cratil;Gratil;Grodyl;HOE 075032;Hoestar
  • CAS No.:
    120923-37-7