Orders LinkContactUsLinkComponent
Alachlor
Alachlor
Alachlor
Codice catalogo EHERC10060000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Alachlor
Codice catalogo EHERC10060000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Alachlor
Alachlor
Alachlor
Numero CAS:  
Price
SFr. 120.00
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
  • Inchi: InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
  • IUPAC: 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide
  • Packing group: III
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Alachlor
  • Peso molecolare:
    269,77
  • Cat. No.:
    EHERC10060000
  • Formula:
    C₁₄H₂₀ClNO₂
  • Condizioni di conservazione:
    4 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Alachlor
  • CAS No.:
    15972-60-8