Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamide
Acrylamide
Acrylamide
Codice catalogo EHERC10045300
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Acrylamide
Codice catalogo EHERC10045300
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Acrylamide
Acrylamide
Acrylamide
Numero CAS:  
Price
SFr. 62.70
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: NC(=O)C=C
  • Inchi: InChI=1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
  • IUPAC: prop-2-enamide
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Acrylamide
  • Peso molecolare:
    71,08
  • Cat. No.:
    EHERC10045300
  • Formula:
    C₃H₅NO
  • Condizioni di conservazione:
    4 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS06, GHS07, GHS08
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    2074
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Acrylamide (8CI);Acrylic amide;Bio-Acrylamide 50;DM 206;Ethylenecarboxamide;NSC 7785;Propenamide;Vinyl amide
  • CAS No.:
    79-06-1