Orders LinkContactUsLinkComponent
2-NP-AHD
2-NP-AHD
2-NP-AHD
Codice catalogo EHERC15654450
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
2-NP-AHD
Codice catalogo EHERC15654450
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
2-NP-AHD
2-NP-AHD
2-NP-AHD
Numero CAS:  
Price
SFr. 285.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2C(=O)CNC2=O
  • Inchi: InChI=1S/C10H8N4O4/c15-9-6-11-10(16)13(9)12-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,11,16)/b12-5+
  • IUPAC: 3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    2-NP-AHD
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS08
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • Synonym(s):
    1-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione
  • CAS No.:
    623145-57-3
  • Cat. No.:
    EHERC15654450
  • Peso molecolare:
    248,19
  • Formula:
    C₁₀H₈N₄O₄
  • Condizioni di conservazione:
    4 °C
  • Condizioni di spedizione:
    RT
Specifiche