Orders LinkContactUsLinkComponent
Dimethirimol
Dimethirimol
Codice catalogo EHERC12690000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Dimethirimol
Codice catalogo EHERC12690000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Dimethirimol
Dimethirimol
Dimethirimol
Numero CAS:  
Price
SFr. 364.00
Log in per disponibilità
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCCCc1c(C)nc(nc1O)N(C)C Inchi: InChI=1S/C11H19N3O/c1-5-6-7-9-8(2)12-11(14(3)4)13-10(9)15/h5-7H2,1-4H3,(H,12,13,15) IUPAC: 5-butyl-2-(dimethylamino)-6-methylpyrimidin-4-ol
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Dimethirimol
  • Peso molecolare:
    209,29
  • Cat. No.:
    EHERC12690000
  • Formula:
    C₁₁H₁₉N₃O
  • Condizioni di conservazione:
    20 ℃
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS06, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    2588
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • CAS No.:
    5221-53-4
Specifiche