Orders LinkContactUsLinkComponent
1,2-Dichloropropane
1,2-Dichloropropane
1,2-Dichloropropane
Codice catalogo EHERCA12480000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
1,2-Dichloropropane
Codice catalogo EHERCA12480000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
1,2-Dichloropropane
1,2-Dichloropropane
1,2-Dichloropropane
Numero CAS:  
Price
SFr. 59.90
Log in per disponibilità
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(Cl)CCl Inchi: InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3 IUPAC: 1,2-dichloropropane
  • Packing group: II
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    1,2-Dichloropropane
  • Peso molecolare:
    112,99
  • Cat. No.:
    EHERCA12480000
  • Formula:
    C₃H₆Cl₂
  • Condizioni di conservazione:
    20 ℃
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS02, GHS07, GHS08
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    1279
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    1,2-Dichloropropane; 1,2-DCP; NSC 1237; Propylene chloride; Propylene dichloride; R 270da
  • CAS No.:
    78-87-5
Specifiche