Orders LinkContactUsLinkComponent
Triethylamine
Triethylamine
Triethylamine
Codice catalogo EHERCA17832000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Triethylamine
Codice catalogo EHERCA17832000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Triethylamine
Triethylamine
Triethylamine
Numero CAS:  
Price
42.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCN(CC)CC
  • Inchi: InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
  • IUPAC: N,N-diethylethanamine
  • Packing group: II
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Triethylamine
  • Peso molecolare:
    101,19
  • Cat. No.:
    EHERCA17832000
  • Formula:
    C₆H₁₅N
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS02, GHS05, GHS06, GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    1296
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Triethylamine;N,N-Diethylethanamine;(Diethylamino)ethane;N,N,N-Triethylamine;TEA
  • CAS No.:
    121-44-8
Specifiche