Orders LinkContactUsLinkComponent
Tributyl phosphate
Tributyl phosphate
  EHERC17668000
Tributyl phosphate
  EHERC17668000
 :  
Tributyl phosphate
Tributyl phosphate
Tributyl phosphate
 :  
SFr. 58.50
1 * 0,25 g
  • SMILES: CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
  • Inchi: InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
  • IUPAC: tributyl phosphate
  • Descrizione:
    Tributyl phosphate
  • Peso molecolare:
    266,31
  • Cat. No.:
    EHERC17668000
  • Formula:
    C₁₂H₂₇O₄P
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS08
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Tri-n-butyl phosphate;Phosphoric acid tributyl ester
  • CAS No.:
    126-73-8