Orders LinkContactUsLinkComponent
Spiromesifen
Spiromesifen
Spiromesifen
Codice catalogo EHERC16972970
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Spiromesifen
Codice catalogo EHERC16972970
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Spiromesifen
Spiromesifen
Spiromesifen
Numero CAS:  
Price
SFr. 258.00
Log in per disponibilità
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Cc1cc(C)c(C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1
  • Inchi: InChI=1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
  • IUPAC: [2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl] 3,3-dimethylbutanoate
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Spiromesifen
  • Peso molecolare:
    370,48
  • Cat. No.:
    EHERC16972970
  • Formula:
    C₂₃H₃₀O₄
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Butanoic acid;3,3-dimethyl-;2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester;BSN 2060;Forbid;Oberon;Spiromesifen
  • CAS No.:
    283594-90-1