Orders LinkContactUsLinkComponent
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Codice catalogo EHERC16500600
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Codice catalogo EHERC16500600
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Numero CAS:  
Price
SFr. 320.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OCC(C)O)N(C)C2=O
  • Inchi: InChI=1S/C15H18N4O8S/c1-9(20)8-27-14-16-19(15(23)18(14)2)13(22)17-28(24,25)11-7-5-4-6-10(11)12(21)26-3/h4-7,9,20H,8H2,1-3H3,(H,17,22)
  • IUPAC: methyl 2-[[3-(2-hydroxypropoxy)-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl]sulfamoyl]benzoate
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
  • Peso molecolare:
    414,39
  • Cat. No.:
    EHERC16500600
  • Formula:
    C₁₅H₁₈N₄O₈S
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Benzoic acid;2-[[[[4,5-dihydro-3-(2-hydroxypropoxy)-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]amino]sulfonyl]-;methyl ester
  • CAS No.:
    496925-02-1
Specifiche