Orders LinkContactUsLinkComponent
Metoxuron
Metoxuron
Metoxuron
Codice catalogo EHERC15180000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Metoxuron
Codice catalogo EHERC15180000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Metoxuron
Metoxuron
Metoxuron
Numero CAS:  
Price
SFr. 62.70
Log in per disponibilità
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
  • Inchi: InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
  • IUPAC: 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Metoxuron
  • Peso molecolare:
    228,68
  • Cat. No.:
    EHERC15180000
  • Formula:
    C₁₀H₁₃ClN₂O₂
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Urea;3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI);N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylurea;1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-dimethylurea;3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea;Dosanex;Metoxuran;Metoxuron;N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N',N'-dimethylurea;Purivel;SAN 6602;SAN 7102;Urea;N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-
  • CAS No.:
    19937-59-8