Orders LinkContactUsLinkComponent
Flonicamid
Flonicamid
Flonicamid
Codice catalogo EHERC13662100
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Flonicamid
Codice catalogo EHERC13662100
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Flonicamid
Flonicamid
Flonicamid
Numero CAS:  
Price
SFr. 380.00
Log in per disponibilità
1 * 25 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
  • Inchi: InChI=1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
  • IUPAC: N-(cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Flonicamid
  • Peso molecolare:
    229,16
  • Cat. No.:
    EHERC13662100
  • Formula:
    C₉H₆F₃N₃O
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide;Aria;Aria (insecticide);Beleaf;Carbine;Carbine (insecticide);F 1785;Flonicamid;IKI 220;N-Cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide;Teppeki;Ulala;Ulala DF
  • CAS No.:
    158062-67-0