Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-Nonachlor

cis-Nonachlor

cis-Nonachlor
Codice catalogo EHERC15620100
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
cis-Nonachlor
Codice catalogo EHERC15620100
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
cis-Nonachlor
cis-Nonachlor

cis-Nonachlor

Numero CAS:  
Price
SFr. 285.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: Cl[C@H]1[C@@H](Cl)[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl
  • Inchi: InChI=1S/C10H5Cl9/c11-3-1-2(4(12)5(3)13)9(17)7(15)6(14)8(1,16)10(9,18)19/h1-5H/t1-,2+,3+,4-,5+,8-,9+
  • IUPAC: (1S,3R,5S,7R)-1,3,4,5,7,8,9,10,10-nonachlorotricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene
  • Packing group: III
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    cis-Nonachlor
  • Peso molecolare:
    444,22
  • Cat. No.:
    EHERC15620100
  • Formula:
    C₁₀H₅Cl₉
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    4,7-Methano-1H-indene;1,2,3,4,5,6,7,8,8-nonachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-;(1R,3S,3aR,4S,7R,7aS)-rel-;4,7-Methano-1H-indene;1,2,3,4,5,6,7,8,8-nonachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-;(1α,2α,3α,3aα,4β,7β,7aα)-;4,7-Methanoindan;1α,2α,3α,4β,5,6,7β,8,8-nonachloro-3aα,4,7,7aα-tetrahydro- (8CI);rel-(1R,3S,3aR,4S,7R,7aS)-1,2,3,4,5,6,7,8,8-Nonachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene;Nonachlor;cis-;cis-Nonachlor;cis-Nonachlordane
  • CAS No.:
    5103-73-1

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..