Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Bromuconazole

Bromuconazole
Codice catalogo EHERC10802200
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Bromuconazole
Codice catalogo EHERC10802200
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Bromuconazole
Bromuconazole

Bromuconazole

Numero CAS:  
Price
SFr. 228.00
Log in per disponibilità
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(Cn3cncn3)CC(Br)CO2
  • Inchi: InChI=1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
  • IUPAC: 1-[[4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)oxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
  • Packing group: III
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Bromuconazole
  • Peso molecolare:
    377,06
  • Cat. No.:
    EHERC10802200
  • Formula:
    C₁₃H₁₂BrCl₂N₃O
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    2,5-Anhydro-4-bromo-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentitol;1H-1,2,4-Triazole;1-[[4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]-;Bromuconazole;Granit;Granit (pesticide);LS 860263;Vectra
  • CAS No.:
    116255-48-2

Specifiche