Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bisphenol A

Bisphenol A

Bisphenol A
Codice catalogo EHERC10655500
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Bisphenol A
Codice catalogo EHERC10655500
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Bisphenol A
Bisphenol A

Bisphenol A

Numero CAS:  
Price
89.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
  • Inchi: InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
  • IUPAC: 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
  • Packing group: III
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Bisphenol A
  • Peso molecolare:
    228,29
  • Cat. No.:
    EHERC10655500
  • Formula:
    C₁₅H₁₆O₂
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    Room temperature
  • Synonym(s):
    Phenol;4,4'-(1-methylethylidene)bis-;Phenol;4,4'-isopropylidenedi- (8CI);4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol];(4,4'-Dihydroxydiphenyl)dimethylmethane;2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane;2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane;2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane;2,2-Di(4-phenylol)propane;2,2'-Bis(4-hydroxyphenyl)propane;4,4'-(Propane-2,2-diyl)diphenol;4,4'-Isopropylidenebis[phenol];4,4'-Isopropylidenediphenol;4,4'-Methylethylidenebisphenol;B 0494;BPA;BPA 154;BPA 157;BPA-M;Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane;Bis(p-hydroxyphenyl)propane;Bisphenol A;Dian;Diano;Diphenylolpropane;HT 3082;Hidorin F 285;Hidorin F 568;Ipognox 88;Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene);NSC 1767;NSC 17959;Parabis;Parabis A;Pluracol 245;Rikabanol;p,p'-Bisphenol A;p,p'-Dihydroxydiphenylpropane;p,p'-Isopropylidenebisphenol;p,p'-Isopropylidenediphenol;β,β'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane
  • CAS No.:
    80-05-7

Specifiche