Orders LinkContactUsLinkComponent
Benz[a]anthracene
Benz[a]anthracene
Benz[a]anthracene
Codice catalogo EHERC20545000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Benz[a]anthracene
Codice catalogo EHERC20545000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Benz[a]anthracene
Benz[a]anthracene
Benz[a]anthracene
Numero CAS:  
Price
SFr. 62.70
Log in per disponibilità
1 * 20 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
  • Inchi: InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
  • IUPAC: benzo[a]anthracene
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Benz[a]anthracene
  • Peso molecolare:
    228,29
  • Cat. No.:
    EHERC20545000
  • Formula:
    C₁₈H₁₂
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    1,2-Benzanthracene;Benz[a]anthracene
  • CAS No.:
    56-55-3
Specifiche