Orders LinkContactUsLinkComponent
Atrazine-2-hydroxy
Atrazine-2-hydroxy
Atrazine-2-hydroxy
Codice catalogo EHERC10333000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Atrazine-2-hydroxy
Codice catalogo EHERC10333000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Atrazine-2-hydroxy
Atrazine-2-hydroxy
Atrazine-2-hydroxy
Numero CAS:  
Price
SFr. 98.40
Log in per disponibilità
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCNc1nc(O)nc(NC(C)C)n1
  • Inchi: InChI=1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
  • IUPAC: 4-(ethylamino)-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ol
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Atrazine-2-hydroxy
  • Peso molecolare:
    197,24
  • Cat. No.:
    EHERC10333000
  • Formula:
    C₈H₁₅N₅O
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Atrazine-2-hydroxy
  • CAS No.:
    2163-68-0