Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Asulam

Asulam

Asulam
Codice catalogo EHERC10310000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Asulam
Codice catalogo EHERC10310000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Asulam
Asulam

Asulam

Numero CAS:  
Price
SFr. 65.60
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
  • Inchi: InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
  • IUPAC: methyl N-(4-aminophenyl)sulfonylcarbamate
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Asulam
  • Peso molecolare:
    230,24
  • Cat. No.:
    EHERC10310000
  • Formula:
    C₈H₁₀N₂O₄S
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • Condizioni di spedizione:
    Room temperature
  • Synonym(s):
    Carbamic acid;[(4-aminophenyl)sulfonyl]-;methyl ester (9CI);Carbamic acid;sulfanilyl-;methyl ester (7CI,8CI);Asilan;Asulam;Asulox F;M and B 9057;MB 9057;Methyl (4-aminophenylsulfonyl)carbamate;Methyl 4-aminobenzenesulfonylcarbamate;Methyl p-aminobenzenesulfonylcarbamate;Methyl sulfanilylcarbamate;N1-Methoxycarbonylsulfanilamide;Plakin;Plakin (herbicide);Rattler;Rattler (herbicide)
  • CAS No.:
    3337-71-1

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.