Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Amitraz

Amitraz

Amitraz
Codice catalogo EHERC10230000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Amitraz
Codice catalogo EHERC10230000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Amitraz
Amitraz

Amitraz

Numero CAS:  
Price
SFr. 120.00
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CN(\C=N\c1ccc(C)cc1C)\C=N\c2ccc(C)cc2C
  • Inchi: InChI=1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3/b20-12+,21-13+
  • IUPAC: N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-[(E)-(2,4-dimethylphenyl)iminomethyl]-N-methylmethanimidamide
  • Packing group: III

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Amitraz
  • Peso molecolare:
    293,41
  • Cat. No.:
    EHERC10230000
  • Formula:
    C₁₉H₂₃N₃
  • Condizioni di conservazione:
    –18 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    2588
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Amitraz;N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-N-methyl-methanimidamide;N-Methyl-N'-2,4-xylyl-N-(N-2,4-xylylformimidoyl)formamidine;Acarac;Amigard;Apivar ND;Azaform;BAAM;Ovasyn;Parsec;TCL;Taktic;Triazid;U 36059;Varamit;
  • CAS No.:
    33089-61-1

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..