Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
(-)-Epicatechin

(-)-Epicatechin

(-)-Epicatechin
Codice catalogo EHERC13174690
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
(-)-Epicatechin
Codice catalogo EHERC13174690
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
(-)-Epicatechin
(-)-Epicatechin

(-)-Epicatechin

Numero CAS:  
Price
SFr. 183.00
Log in per disponibilità
1 * 50 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
  • Inchi: InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
  • IUPAC: (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    (-)-Epicatechin
  • Peso molecolare:
    290,27
  • Cat. No.:
    EHERC13174690
  • Formula:
    C₁₅H₁₄O₆
  • Condizioni di conservazione:
    4 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol;2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol;2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-;(2R-cis)-;Epicatechol;(-)- (8CI);(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol;(-)-(2R:3R)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol;(-)-Epicatechin;(-)-Epicatechol;(2R,3R)-(-)-Epicatechin;Epicatechin;Epicatechol;L-Epicatechin;NSC 81161;epi-Catechin;epi-Catechol;l-Acacatechin;l-Epicatechin;l-Epicatechol
  • CAS No.:
    490-46-0

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..