Orders LinkContactUsLinkComponent
Prothioconazole
Prothioconazole
Prothioconazole
  EHERC16555000
Prothioconazole
  EHERC16555000
 :  
Prothioconazole
Prothioconazole
Prothioconazole
 :  
SFr. 380.00
1 * 0,1 g
  • SMILES: OC(CN1NC=NC1=S)(Cc2ccccc2Cl)C3(Cl)CC3
  • Inchi: InChI=1S/C14H15Cl2N3OS/c15-11-4-2-1-3-10(11)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-12(21)17-9-18-19/h1-4,9,20H,5-8H2,(H,17,18,21)
  • IUPAC: 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1H-1,2,4-triazole-3-thione
  • Packing group: III
  • Descrizione:
    Prothioconazole
  • Peso molecolare:
    344,26
  • Cat. No.:
    EHERC16555000
  • Formula:
    C₁₄H₁₅Cl₂N₃OS
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione; JAU 6476; Joao; Proline (fungicide); Proline 275; Proline 480SC; Prothioconazole; Redigo; Rudis
  • CAS No.:
    178928-70-6