Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexanal

Hexanal

Hexanal
Codice catalogo EHERCA14195000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Hexanal
Codice catalogo EHERCA14195000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Hexanal
Hexanal

Hexanal

Numero CAS:  
Price
SFr. 41.30
Log in per disponibilità
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: CCCCCC=O
  • Inchi: InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
  • IUPAC: hexanal
  • Packing group: III
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Hexanal
  • Peso molecolare:
    100,16
  • Cat. No.:
    EHERCA14195000
  • Formula:
    C₆H₁₂O
  • Condizioni di conservazione:
    4 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS02, GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    1207
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Hexanal; Caproaldehyde; Caproic aldehyde; Capronaldehyde; Hexaldehyde; Hexanaldehyde; Hexylaldehyde; NSC 2596; n-Caproaldehyde; n-Capronaldehyde; n-Hexanal; n-Hexylaldehyde
  • CAS No.:
    66-25-1

Specifiche