EDTA
EDTA
Codice catalogo EHERC13110800
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Vai a
Product Details & Documents
- SMILES: OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
- Inchi: InChI=1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
- IUPAC: 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
- Packing group: III
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:EDTA
- Peso molecolare:292,24
- Cat. No.:EHERC13110800
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
- Condizioni di conservazione:20 °C
- Descrizione classe di pericolo:GHS07, GHS08, GHS09
- Segnale GHS:Attenzione
- N. ONU:3077
- Condizioni di spedizione:RT
- Synonym(s):Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-; Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra- (8CI); N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine]; 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid; 3,6-Diazaoctanedioic acid, 3,6-bis(carboxymethyl)-; Acetic acid, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis-; Acroma DH 700; Celon A; Celon ATH; Cheelox; Chelest 3A; Chelest A; Chemcolox 340; Clewat TAA; Clewat TTA; Complexon II; Dissolvine E; Dissolvine NA-X; Dissolvine Z; Dotite 4H; EDETA B; EDTA; EDTA (chelating agent); Edathamil; Edetic acid; Endrate; Ethylene-N,N'-biscarboxymethyl-N,N'-diglycine; Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid; Ethylenediaminetetraacetate; Ethylenediaminetetraacetic acid; Ethylenedinitrilotetraacetic acid; Gluma Cleanser; Havidote; ICRF 185; Metaquest A; NSC 97243; NSC 97404; Nervanaid B acid; Nullapon B acid; Nullapon BF acid; Perma Kleer 50 acid; PrefGel; Quastal Special; Sequestrene AA; Sequestrene K 4; Sequestric acid; Sequestrol; Techrun DO; Titriplex; Titriplex II; Trilon BS; Trilon BW; Versene; WS; WS (chelating agent); YD 30; Zonon AO
- CAS No.:60-00-4