Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Diflubenzuron

Diflubenzuron

Diflubenzuron
Catalog # EHERC12630000
Supplier:   EHRENSTORFER
Diflubenzuron
Catalog # EHERC12630000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Diflubenzuron
Diflubenzuron

Diflubenzuron

CAS Number:  
Price
134.00 SFr.
Log in for availability
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
  • Inchi: InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
  • IUPAC: N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
  • Packing group: III
Specifications

Specifications

  • Descrizione:
    Diflubenzuron
  • Peso molecolare:
    310,68
  • Cat. No.:
    EHERC12630000
  • Formula:
    C₁₄H₉ClF₂N₂O₂
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    N-[[(4-Chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide; 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea; AI 3-29054; Diflubenzuron; Difluron; Dimilin; Dimilin 25; Du-Dim; Duphar PH 60-40; Larvakil; Micromite; Micromite (Uniroyal); Minerin; Mosdop P; Mosdop TB; N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea; N-(p-Chlorophenyl)-N'-(2,6-difluorobenzoyl)urea; OMS 1804; PH 60-40; Rotadin; Sniper; Sniper (benzoylurea insecticide); Suniao-one; TH 6040; Thompson-Hayward 6040
  • CAS No.:
    35367-38-5

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..