Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloroxuron
Chloroxuron
Catalog # EHERC11540000
Supplier:   EHRENSTORFER
Chloroxuron
Catalog # EHERC11540000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Chloroxuron
Chloroxuron
Chloroxuron
CAS Number:  
Price
112.00 SFr.
Log in for availability
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CN(C)C(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
  • Inchi: InChI=1S/C15H15ClN2O2/c1-18(2)15(19)17-12-5-9-14(10-6-12)20-13-7-3-11(16)4-8-13/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)
  • IUPAC: 3-[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea
  • Packing group: III
Specifications
Specifications
  • Descrizione:
    Chloroxuron
  • Peso molecolare:
    290,74
  • Cat. No.:
    EHERC11540000
  • Formula:
    C₁₅H₁₅ClN₂O₂
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS09
  • Segnale GHS:
    Attenzione
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Urea, 3-[p-(p-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethyl- (7CI,8CI); N'-[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]-N,N-dimethylurea; 3-[4-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea; 3-[p-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea; C 1983; Chloroxifenidim; Chloroxuron; Gesamoos; N-4-(p-Chlorophenoxy)phenyl-N',N'-dimethyl urea; N1-[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]-N,N-dimethylurea; Norex; Tenoran
  • CAS No.:
    1982-47-4
Specifications