Bromacil
Bromacil
Catalog # EHERC10670000
Supplier: EHRENSTORFER
Jump to:
Product Details & Documents
- SMILES: CCC(C)N1C(=O)NC(=C(Br)C1=O)C
- Inchi: InChI=1S/C9H13BrN2O2/c1-4-5(2)12-8(13)7(10)6(3)11-9(12)14/h5H,4H2,1-3H3,(H,11,14)
- IUPAC: 5-bromo-3-butan-2-yl-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
- Packing group: III
Specifications
Specifications
- Descrizione:Bromacil
- Peso molecolare:261,12
- Cat. No.:EHERC10670000
- Formula:C₉H₁₃BrN₂O₂
- Condizioni di conservazione:20 °C
- Descrizione classe di pericolo:GHS07, GHS09
- Segnale GHS:Attenzione
- N. ONU:3077
- Condizioni di spedizione:RT
- Synonym(s):2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-bromo-6-methyl-3-(1-methylpropyl)-; Uracil, 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyl- (8CI); (±)-Bromacil; 3-sec-Butyl-5-bromo-6-methyluracil; 5-Bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil; 5-Bromo-6-methyl-3-(1-methyl-n-propyl)uracil; 5-Bromo-6-methyl-3-(1-methylpropyl)uracil; 5-Bromo-6-methyl-3-sec-butyluracil; Bromacil; DuPont 976; Herbicide 976; Hyvar X; Hyvar X bromacil; Hyvarex; Uragan
- CAS No.:314-40-9