Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
beta-Cypermethrin

beta-Cypermethrin

beta-Cypermethrin
Codice catalogo EHERC11890200
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
beta-Cypermethrin
Codice catalogo EHERC11890200
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
beta-Cypermethrin
beta-Cypermethrin

beta-Cypermethrin

Numero CAS:  
Price
SFr. 134.00
Log in per disponibilità
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
  • Inchi: InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17?,18-,20+/m0/s1
  • IUPAC: [(R)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
  • Packing group: III
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    beta-Cypermethrin
  • Peso molecolare:
    416,3
  • Cat. No.:
    EHERC11890200
  • Formula:
    C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    2811
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    (1S)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester; Beta-cypermethrin; beta-Cypermethrin; Chinmix; Cypermethrin-beta; Cypermethrin-β; β-Cypermethrin
  • CAS No.:
    1224510-29-5

Specifiche