Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Amitrole

Amitrole

Amitrole
Codice catalogo EHERC10240000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Amitrole
Codice catalogo EHERC10240000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Amitrole
Amitrole

Amitrole

Numero CAS:  
Price
126.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: Nc1nc[nH]n1
  • Inchi: InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
  • IUPAC: 1H-1,2,4-triazol-3-amine
  • Packing group: III
Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Amitrole
  • Peso molecolare:
    84,08
  • Cat. No.:
    EHERC10240000
  • Formula:
    C₂H₄N₄
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3077
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Trapidil EP impurity B
  • CAS No.:
    61-82-5

Specifiche