Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetochlor
Acetochlor
Acetochlor
Codice catalogo EHERC10018000
Nome del fornitore:   EHRENSTORFER
Acetochlor
Codice catalogo EHERC10018000
Nome del fornitore:  EHRENSTORFER
Numero CAS:  
Acetochlor
Acetochlor
Acetochlor
Numero CAS:  
Price
SFr. 120.00
Log in per disponibilità
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC
  • Inchi: InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
  • IUPAC: 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
  • Packing group: III
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Acetochlor
  • Peso molecolare:
    269,77
  • Cat. No.:
    EHERC10018000
  • Formula:
    C₁₄H₂₀ClNO₂
  • Condizioni di conservazione:
    4 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS07, GHS08, GHS09
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    3082
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Acetochlor; 2-Chloro-N-(ethoxy-methyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide; 2'-Ethyl-6'-methyl-N-(ethoxymethyl)-2-chloroacetanilide; Acenit; Acetal; Acetal (herbicide); Acetochlor; Azetochlor; Guardian; Guardian (herbicide); Harness; Henaisi; MG 02; MON 097; Nevirex; Relay; Relay (herbicide); Riley; Trophee; Trophy; Warrant
  • CAS No.:
    34256-82-1