Acephate
Acephate
EHERC10010000
- SMILES: COP(=O)(NC(=O)C)SC
- Inchi: InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
- IUPAC: N-[methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]acetamide
- Packing group: III
- Descrizione:Acephate
- Peso molecolare:183,17
- Cat. No.:EHERC10010000
- Formula:C₄H₁₀NO₃PS
- Condizioni di conservazione:–18 °C
- Descrizione classe di pericolo:GHS07, GHS09
- Segnale GHS:Attenzione
- N. ONU:3077
- Condizioni di spedizione:RT
- Synonym(s):Phosphoramidothioic acid, N-acetyl-, O,S-dimethyl ester (ACI); Phosphoramidothioic acid, acetyl-, O,S-dimethyl ester (8CI, 9CI); Acefate; Acetamidophos; Aciphid; Ant Hayter; Asataf; DMAP; Fire Ant Hayter Bait; Lepitect; O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate; O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate; O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothiolate; Orthene; Orthene 75SP; Orthene 97; Orthene PCO; Orthene S; Orthene TTO; Orthene TTO 97; Orthene-755; Orthorane; Ortran; RE 12420
- CAS No.:30560-19-1