Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

2-Phenylethanol

2-Phenylethanol
  EHERC16058400
2-Phenylethanol
  EHERC16058400
 :  
2-Phenylethanol
2-Phenylethanol

2-Phenylethanol

 :  
 
SFr. 136.00
   
1 * 100 mg
 
  • SMILES: OCCc1ccccc1
  • Inchi: InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
  • IUPAC: 2-phenylethanol
  • Packing group: III
 

 

  • Descrizione:
    2-Phenylethanol
  • Peso molecolare:
    122,16
  • Cat. No.:
    EHERC16058400
  • Formula:
    C₈H₁₀O
  • Condizioni di conservazione:
    20 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    GHS06, GHS07
  • Segnale GHS:
    Pericolo
  • N. ONU:
    2810
  • Condizioni di spedizione:
    RT
  • Synonym(s):
    Phenethyl Alcohol; 2-Phenlylerthanol; Benzeneethanol; (2-Hydroxyethyl)benzene; 2-Phenethanol; 2-Phenethyl alcohol; 2-Phenyl-1-ethanol; 2-Phenylethanol; 2-Phenylethyl alcohol; Benzyl carbinol; Ethanol, 2-phenyl-; NSC 406252; PEA; Phenethanol; Phenylethanol; Phenylethyl alcohol; beta-(Hydroxyethyl)benzene; beta-PEA; beta-Phenethanol; beta-Phenethyl alcohol; beta-Phenylethanol; beta-Phenylethyl alcohol; 2-phenylethylalcohol
  • CAS No.:
    60-12-8