Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetophenone 99%
Acetophenone 99%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Acetophenone 99%
4 varianti
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Sinonimi:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numero CAS:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • Numero MDL:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 100 mL
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 500 mL
       SFr. 69.30
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 312.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 3’040.00
    SFr. 3’040.00
    1 * 25 L
       SFr. 3’040.00
    Specifiche:
    New Product