Orders LinkContactUsLinkComponent
AC-Beta-ALA-OH 97%
AC-Beta-ALA-OH 97%
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
AC-Beta-ALA-OH 97%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
AC-Beta-ALA-OH 97%
6 varianti
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Sinonimi:  N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
  • Numero CAS:3025-95-4
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00037296
  • Molecular Weight:131,13 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 1 g
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 5 g
       SFr. 29.50
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 36.40
    SFr. 36.40
    1 * 25 g
       SFr. 36.40
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 471.00
    SFr. 471.00
    1 * 500 g
       SFr. 471.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 2’330.00
    SFr. 2’330.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 2’330.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 151.00
    SFr. 151.00
    1 * 100 g
       SFr. 151.00