Orders LinkContactUsLinkComponent
Taurine ≥98%
Taurine ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Taurine ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  2-Aminoethanesulphonic acid
  • Numero CAS:107-35-7
  • Formula:C₂H₇NO₃S
  • Molecular Weight:125,15 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 62.40
    SFr. 62.40
    1 * 500 mg
       SFr. 62.40
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 74.50
    SFr. 74.50
    1 * 1 g
       SFr. 74.50
    Specifiche:
    New Product
    New Product