Daidzein ≥98%
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi: Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
- Numero CAS:486-66-8
- Formula:C₁₅H₁₀O₄
- Molecular Weight:254,24 g/mol
2 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi: Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
- Numero CAS:486-66-8
- Formula:C₁₅H₁₀O₄
- Molecular Weight:254,24 g/mol



