Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
cis-4-Hydroxy-L-proline ≥98%
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:618-27-9
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Molecular Weight:131,13 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 50.30
    SFr. 50.30
    1 * 200 mg
       SFr. 50.30
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 84.90
    SFr. 84.90
    1 * 500 mg
       SFr. 84.90
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 122.00
    SFr. 122.00
    1 * 1 g
       SFr. 122.00
    Specifiche:
    New Product