Orders LinkContactUsLinkComponent
Guanine ≥98%
Guanine ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Guanine ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
  • Numero CAS:73-40-5
  • Formula:C₅H₅N₅O
  • Molecular Weight:151,13 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 64.10
    SFr. 64.10
    1 * 100 mg
       SFr. 64.10
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 454.00
    SFr. 454.00
    1 * 5 g
       SFr. 454.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 674.00
    SFr. 674.00
    1 * 10 g
       SFr. 674.00
    Specifiche:
    New Product