Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidium Iodide ≥95%
Propidium Iodide ≥95%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Propidium Iodide ≥95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Propidium Iodide ≥95%
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
  • Numero CAS:25535-16-4
  • Formula:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • Molecular Weight:668,39 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 201.00
    SFr. 201.00
    1 * 100 mg
       SFr. 201.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 122.00
    SFr. 122.00
    1 * 50 mg
       SFr. 122.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 90.10
    SFr. 90.10
    1 * 25 mg
       SFr. 90.10
    Specifiche:
    New Product
    New Product