Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sucralose ≥95%

Sucralose ≥95%

New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Sucralose ≥95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Sucralose ≥95%

2 varianti

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Sinonimi:  Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
  • Numero CAS:56038-13-2
  • Formula:C₁₂H₁₉Cl₃O₈
  • Molecular Weight:397,63 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 45.10 SFr.
    45.10 SFr.
    1 * 5 g
       45.10 SFr.

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 58.90 SFr.
    58.90 SFr.
    1 * 10 g
       58.90 SFr.

    Specifiche:
    New Product
    New Product