Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetophenone ≥98%
Acetophenone ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Acetophenone ≥98%
4 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numero CAS:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 62.40 SFr.
    62.40 SFr.
    1 * 500 mg
       62.40 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 86.60 SFr.
    86.60 SFr.
    1 * 1 g
       86.60 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 198.00 SFr.
    198.00 SFr.
    1 * 5 g
       198.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 288.00 SFr.
    288.00 SFr.
    1 * 10 g
       288.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product