D-Mannitol ≥98%
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numero CAS:69-65-8
- Formula:C₆H₁₄O₆
- Molecular Weight:182,17 g/mol
2 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numero CAS:69-65-8
- Formula:C₆H₁₄O₆
- Molecular Weight:182,17 g/mol