Orders LinkContactUsLinkComponent
PHYTOSPHINGOSINE ≥98%
PHYTOSPHINGOSINE ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
PHYTOSPHINGOSINE ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
PHYTOSPHINGOSINE ≥98%
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  (2S,3S,4R)-2-Aminooctadecane-1,3,4-triol, (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol
  • Numero CAS:554-62-1
  • Formula:C₁₈H₃₉NO₃
  • Molecular Weight:317,51 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 25 mg
       SFr. 125.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 201.00
    SFr. 201.00
    1 * 50 mg
       SFr. 201.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 300.00
    SFr. 300.00
    1 * 100 mg
       SFr. 300.00
    Specifiche:
    New Product