Leflunomide 99%
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Usage: Fluorinated building block/ reagent.
Sinonimi: 5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
- Numero CAS:75706-12-6
- Formula:C₁₂H₉F₃N₂O₂
- Molecular Weight:270,21 g/mol
5 varianti
Product Details & Documents
Usage: Fluorinated building block/ reagent.
Sinonimi: 5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
- Numero CAS:75706-12-6
- Formula:C₁₂H₉F₃N₂O₂
- Molecular Weight:270,21 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.DisponibilitàPrice
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product



