Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Numero CAS:830-79-5
  • Formula:C₁₀H₁₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00003313
  • Molecular Weight:196,19988 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 100 g
       SFr. 104.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 34.70
    SFr. 34.70
    1 * 25 g
       SFr. 34.70
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 5 g
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product