Ethidium bromide ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP18019-250MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Ethidium bromide ≥98%
Codice catalogo APOSBUP18019-250MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 1239-45-8
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- Numero CAS:1239-45-8
- Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
- Molecular Weight:394,32 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle