Orders LinkContactUsLinkComponent
Bicine ≥98%
Bicine ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Bicine ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • Numero CAS:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • Molecular Weight:163,17 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 196.00
    SFr. 196.00
    1 * 100 mg
       SFr. 196.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 295.00
    SFr. 295.00
    1 * 200 mg
       SFr. 295.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 497.00
    SFr. 497.00
    1 * 500 mg
       SFr. 497.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product