Chenodeoxycholic acid ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP16548-100MG
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Chenodeoxycholic acid ≥98%
Codice catalogo APOSBUP16548-100MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
New Product
Numero CAS: 474-25-9
Vai a
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
- Numero CAS:474-25-9
- Formula:C₂₄H₄₀O₄
- Molecular Weight:392,57 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



