Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
U-73122 ≥95%

U-73122 ≥95%

New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
U-73122 ≥95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates

3 varianti

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Sinonimi:  1-(6-(((8R,9S,13S,14S,17S)-3-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)amino)hexyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-[6-[((17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrole-2,5-dione
  • Numero CAS:112648-68-7
  • Formula:C₂₉H₄₀N₂O₃
  • Molecular Weight:464,64 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 25 mg
       SFr. 208.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 376.00
    SFr. 376.00
    1 * 50 mg
       SFr. 376.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 686.00
    SFr. 686.00
    1 * 100 mg
       SFr. 686.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..